Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
Code produit p-7144671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 30 L - Système complet
Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 60 L - Système complet
Smart2Pure Pro 16 UV/UF et réservoir de 30 L
Smart2Pure Pro 16 UV/UF et réservoir de 60 L
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15980206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 30 L - Système complet 1 unité
15970206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 60 L - Système complet 1 unité
15900216 Smart2Pure Pro 16 UV/UF et réservoir de 30 L 1 unité
15990206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF et réservoir de 60 L 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15980206 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50157873
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH permet de choisir entre un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Tout en un ! Le système Smart2Pure™ Pro est un système compact qui convertit l’eau du robinet afin qu’elle soit conforme à la norme ASTM type 1. Le Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH offre le choix d’un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable et une capacité de distribution d’une eau conforme à la norme ASTM de type 1 et de type II.
Des économies sur le long terme :
  • Purification d’eau à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide
  • Cartouches d’osmose inverse du module 1 qui permettent d’éliminer jusqu’à 99 % des impuretés dans l’eau du robinet
  • Le module 2 comprend une cartouche de polissage qui contient de la résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches
Une solution conviviale :
  • Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
  • Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
  • Interface utilisateur simplifiée
Installations possibles :
  • Installation sur une paillasse de laboratoire
  • Montage mural
Nouvelles caractéristiques :
  • Le mode de veille automatique, lorsque le système n’est pas utilisé, permet de refaire circuler l’eau dans le système afin d’en maintenir la pureté
  • Le détecteur de fuites coupe l’alimentation en eau et le système en cas de détection de fuite
  • Des alertes s’affichent et vous indiquent quand remplacer des consommables
  • Surveillance de la qualité de l’eau d’osmose inverse
  • Ultrafiltre en ligne à surface étendue pour éliminer les endotoxines et les nucléases.
  • Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Smart2Pure Pro offre des options de réservoir de 30 ou 60 L :
  • Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
  • Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
  • Absorbeur de CO2 en option qui empêche la valeur de COT d’augmenter par rapport au niveau de CO2.
  • Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
  • Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
  • Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité
  • Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces. 
Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
Garantie: 1 an, pièces et main d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 0.99
Conductivité Type 1 : 0.055 μs/cm et type II : 0.067 à 0.1 μs/cm
Contenu bactérien < 0,01 CFU/ml
Feedwater Connector NPT 3/4 po et NPT 1/2 po
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit Jusqu’à 1 l/min.
Type d’eau de production Type 1 et 2
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Comprend Le système complet comprend un système de prétraitement Barnstead avec cartouches, une cartouche RO/de prétraitement, une cartouche de polisseur d’eau ultra-pure, un filtre stérile de 0.1 μm, une lampe UV, un filtre UF, un réservoir de 30 L, un filtre d’aération du CO2, un débordement stérile et un support mural
Modèle Smart2Pure Pro 16 UV/UF avec réservoir de 30 L - Système complet
Pression de fonctionnement 1 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Performance de perméabilité 16 l/h à 10°C
Consommation électrique 0,12 kW
Débit RO 16 L/h
Largeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 545 mm
Profondeur (métrique) 300 mm
Poids (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Système de purification d’eau