Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Smart2Pure™
Code produit 11367021 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 UV/UF
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Débit RO:
12 L/h
3 L/h
6 L/h
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Débit RO Conditionnement
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 L/h 1 pièce
11337021 Smart2Pure 3 UV/UF 3 L/h 1 pièce
13121444 Smart2Pure 12 UV/UF 12 L/h 1 pièce
11307021 Smart2Pure 3 Standard 3 L/h 1 pièce
11317021 Smart2Pure 3 UF 3 L/h 1 pièce
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 L/h 1 pièce
11347021 Smart2Pure 6 Standard 6 L/h 1 pièce
11357021 Smart2Pure 6 UF 6 L/h 1 pièce
13237449 Smart2Pure 6 UV/UF 6 L/h 1 pièce
11387021 Smart2Pure 12 Standard 12 L/h 1 pièce
11397021 Smart2Pure 12 UF 12 L/h 1 pièce
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 L/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11367021 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50129885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9070.00€
    8699.00€ / 1 pièces
    Économisez 371.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 grâce au système compact de purification d’eau tout-en-un.
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 grâce au système de purification d’eau compact et tout-en-un Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Ce système complet produit 3 ou 6 litres d’eau ultra-pure par heure. Les systèmes Smart2Pure 3 et 6 disposent d’un réservoir intégré de 6 L, tandis que le Smart2Pure 12 propose au choix un réservoir de 30 L ou de 60 L pour une capacité de stockage personnalisable. Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale Placez ce système sur la paillasse ou fixez-le au mur.
Des économies sur le long terme :
  • Purification d’eau à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide
  • Module 1  : doté d’une association de prétraitement et de membrane d’osmose inverse.
  • Module 2 : comporte une cartouche de polissage contenant une résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches.
Une solution conviviale :
  • Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
  • Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
  • Lampe UV et ultrafiltre UF en option disponibles pour personnaliser l’eau ultra-pure
Réservoir intelligent de 6 litres intégré pour les systèmes Smart2Pure 3 et 6 :
  • Fabriqué en matériaux sans pigments.
  • Évacuation avec fond conique pour une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces.
Smart2Pure 12 offre des options de réservoir (30 L ou 60 L) :
  • Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
  • Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
  • Filtre CO2  (en option) empêchant une augmentation de la valeur de COT, qui serait provoquée par le CO2 absorbé.
  • Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
  • Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
  • Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité.
  • Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces. 
Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99 %
Conductivité Type 1 : 0,055 μS/cm
Contenu bactérien <0.01 CFU/ml
Feedwater Connector NPT 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 0,6 l/min
Type d’eau de production Type 1
Distributeur à distance Non
Résistivité Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Comprend Cuve interne de 6 l avec filtre d’aération, RO / cartouche de prétraitement, cartouche de polisseur d’eau ultrapure, filtre stérile de 0.2 µm, régulateur de pression et lampe UV.
Modèle Smart2Pure 6 UV
Pression de fonctionnement 1 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Performance de perméabilité 6 l/h à 10°C
Consommation électrique 0,06 kW
Débit RO 6 L/h
Largeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 545 mm
Profondeur (métrique) 400 mm
Poids net (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Concentration en endotoxines 0,005 UE/ml
Type de produit Système de purification d’eau
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.