Learn More
Gilac™ Barillet avec fermeture à bascule métallique
Description
- fût en plastique certifié pour le contact alimentaire
- Convient à de nombreuses utilisations (sauce, marinade, etc.) lors du transport et du stockage de produits alimentaires liquides ou solides
- Tests de migration globaux et spécifiques approuvés
- Le contenu est protégé de toute contamination grâce à son couvercle étanche.
- La manipulation est facile et l'ouverture est complète.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié pour le contact alimentaire |
| Bouchon inclus | Oui |
| Type de produit | Tonneau certifié alimentaire |
| Type de bouchon | Joint à bascule métallique |
| Capacité (impériale) | 7,9 gal. |
| Capacité (métrique) | 30 L |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PE-HD |
| Température max. (métrique) | -40 °C à 90 °C |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?