Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en polypropylène avec tube de décharge rigide
Code produit 10201832 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
10201832 100 cm -
10078631 50 cm 1 pièce
10333332 65 cm 1 pièce
10313382 80 cm 1 pièce
10476612 125 cm 1 pièce
10486612 150 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10201832 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56001001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    176.85€ / 1 pièces
    Économisez 20.15€
    10% de réduction
En stock
La pompe vide-fûts en polypropylène Buerkle™ avec tube de décharge rigide permet un transfert rapide de liquides depuis les fûts, les boîtes et les réservoirs.
  • Joints en PTFE
  • Pompe vide-fûts en PP avec tube de décharge rigide
  • La bonne résistance chimique du PP permet le transfert des acides, des alcalis et des détergents agressifs
  • Le clapet anti-retour monté sur la partie inférieure de la pompe vide-fûts et la profondeur d’immersion qui peut être réglé en continu à l’aide des joints à vis du fût garantissent une bonne élimination du liquide résiduel
  • Le joint à vis du fût fixe solidement la pompe du fût au fût
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Débit 300 mL/pression
Comprend Tube de décharge
Taille de l’ouverture (métrique) 32 mm
Poids (métrique) 0,8 kg
Longueur totale (métrique) 109 cm
Profondeur (métrique) 100 cm
Longueur du tube de pompe 100 cm
Propriétés de résistance Produits chimiques
Matériau Polypropylène, PTFE
Type de produit Pompe de fût
À utiliser avec (équipement) Baril, boîte, cuves, produits alimentaires