Learn More
Gilac™ Baril avec couvercle à languette
Code produit 17958561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17958561 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958561 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G032208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.20€
    50.45€ / 1 pièces
    Économisez 24.75€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le fût avec couvercle à languette est un fût en plastique certifié pour le contact alimentaire, adapté à de nombreuses utilisations (sauce, marinade, etc.). lors du transport et du stockage de produits alimentaires liquides ou solides.
  • Baril en plastique certifié pour le contact alimentaire.
  • Convient à de nombreuses utilisations (sauce, marinade, etc.) lors du transport et du stockage de produits alimentaires liquides ou solides.
  • Test de migration global et spécifique approuvé.
  • Son couvercle étanche protège son contenu de toute contamination.
  • La manipulation est facile et l'ouverture est complète.
Spécification
Type de produit Baril
Capacité (impériale) 13,2 gal.
Capacité (métrique) 50 l
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Liquide alimentaire ou dangereux
Matériau PE-HD