Description
Le milieu de culture de base Eagle (BME) est un milieu basal synthétique communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le milieu BME a été développé à l’origine par Harry Eagle pour les cellules HeLa et les fibroblastes de souris lorsqu’il fit la découverte des exigences minimales pour la croissance des cellules in vitro. Le milieu BME Gibco™ a depuis été utilisé pour d’autres lignées humaines, notamment WI-38 et MRC-5.
Le milieu BME
Gibco™ contient huit vitamines B, les dix acides aminés essentiels, ainsi que de la cystine, tyrosine et glutamine. Il existe un certain nombre de modifications du milieu BME : le milieu minimum essentiel, le milieu de Glasgow et le milieu de Eagle modifié par Dulbecco. Cette formulation du milieu BME contient des sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ BME est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu BME Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (21010-046). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu BME ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le BME nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). BME utilise un système tampon bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement à 5 à 10 % en CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu BME
Gibco™ contient huit vitamines B, les dix acides aminés essentiels, ainsi que de la cystine, tyrosine et glutamine. Il existe un certain nombre de modifications du milieu BME : le milieu minimum essentiel, le milieu de Glasgow et le milieu de Eagle modifié par Dulbecco. Cette formulation du milieu BME contient des sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ BME est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu BME Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (21010-046). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu BME ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le BME nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). BME utilise un système tampon bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement à 5 à 10 % en CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de base |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu de base d’Eagle (BME), 500 ml, liquide, indicateur rouge de phénol, faible teneur en glucose, durée de conservation de 12 mois, stocker entre 2 et 8°C, protéger de la lumière, pour la culture de cellules de mammifères |