Learn More
Sartorius Aigle moyen basal (Earle's)
Code produit 31908462 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908462 10 x 500 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908462 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010155A
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
L’EMB est un milieu basal synthétique largement utilisé pour soutenir la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
  • L’EMB a été initialement développée par Harry Eagle pour les cellules HeLa et les fibroblastes de souris après avoir déterminé les exigences minimales pour la croissance cellulaire in vitro.
  • Depuis, l’EMB a été utilisée pour d’autres lignées cellulaires humaines, notamment WI-38 et MRC-5.
  • L’EMB contient huit vitamines B, dix acides aminés essentiels, ainsi que de la cystine, de la tyrosine et de la glutamine.
  • Plusieurs modifications de BME ont été développées, notamment le Minimal Essential Medium (MEM), le Glasgow's Medium et le Modified Eagle's Medium (DMEM) de Dulbecco.
  • Cette formulation du milieu BME contient des sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2.
  • Modifié comme suit :
    • Avec la base des sels d'Earle
    • Avec du Phénol Rouge
    • Sans L-glutamine
    • Sans bicarbonate de sodium
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire MEM
Quantité 10 x 500 mL