Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de base d’Eagle (modifié), avec sels de Hanks et L-glutamine, sans carbonate de sodium
Code produit 11440195 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11440195 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440195 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091003122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80€
    49.35€ / 10L
    Économisez 2.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le milieu de base d’Eagle (modifié), avec sels de Hanks et L-glutamine, sans carbonate de sodium est un des milieux de base synthétique les plus communément utilisés pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
  • Le milieu de base d’Eagle (BME) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés.
  • Ce milieu est le résultat de nombreuses études menées à la fin des années 1950 analysant les besoins en nutriments et d’autres composants essentiels à la croissance des cellules en culture.
  • Traditionnellement, le BME est utilisé dans des études pour mesurer la réponse de croissance des cellules normales (WI-38) et transformées (HeLa) en culture monocouche.
  • Le BME peut être utilisé pour une grande variété de lignées cellulaires lorsqu’il est complété correctement.
  • Il a un pH de 6,5 ± 0,5 (sans bicarbonate de sodium), 7,3 ± 0,5 (ajusté avec du bicarbonate de sodium)
Spécification
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Culture de cellules de bactéries, culture de cellules de mammifère
Quantité 10 L
Formule Polypeptone 10,0, biotryptase 10,0, peptone de cœur 3,0, amidon de maïs 1,0, chlorure de sodium 5,0, gélose 13,5, pH final de 7,3 ± 0,2
pH 6,5 à 7,3 ± 0,5
Méthode de préparation Suspendre 42,5 g du milieu dans un litre d’eau distillée ou déionisée. Bien mélanger et chauffer en agitant fréquemment. Faire bouillir pendant une minute. Distribuer et stériliser dans un autoclave à 121°C (15 lb psi) pendant 15 minutes. Refroidir entre 45 et 50°C et ajouter 5 à 10 % de sang de mouton ou de lapin défibriné stérile si désiré.
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.