Learn More
Brady™ Unité de verrouillage de vanne universelle à serrage de base
Code produit 10647905 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,90 x 142,20 mm
39,40 x 162,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10647905 39,40 x 162,00 mm 1 pièce
10638245 22,90 x 142,20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10647905 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 050899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    112.36€ / 1 pièces
    Économisez 4.64€
    3% de réduction
En stock
Polyvalente, robuste, facile à utiliser et légère, cette unité de serrage universelle pour le verrouillage des vannes est efficace pour tous les types de vannes standard. Peut également servir à bloquer les grands leviers, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser.
  • Unité de base uniquement (câble et bras de blocage vendus séparément).
  • Peut également servir à bloquer les grands leviers, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser.
  • La pince ouverte s'adapte aux anneaux fermés et aux poignées larges.
  • Fabriqué en acier et nylon de qualité industrielle pour une résistance accrue aux chocs et aux produits chimiques.
Spécification
Type de produit Unité de serrage de la base de verrouillage pour vanne
Alternate Part Number VERROUILLAGE DE LA GRANDE VANNE UNIV (BASE SEULEMENT)
Couleur Rouge
Matériau Nylon renforcé
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Unité de serrage de base de verrouillage de vanne universelle de grande taille
Dimensions (L x l) 39,40 x 162,00 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Longueur (impériale) 6,38 in
Longueur (métrique) 162 mm
Material (Shackle) Acier inoxydable
Quantité 1 de chaque
Dimensions Grand
Poids (métrique) 1 kg
Largeur (impériale) 1,551 in
Largeur (métrique) 39,4 mm