Learn More
asecos™ Housse de base
Code produit 15461425 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
486 mm
786 mm
1086 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) extérieure Conditionnement
15461425 786 mm 1 pièce
15957376 486 mm 1 pièce
15967376 1086 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461425 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 31924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.68€
    43.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.68€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Housse de base avec panneau revêtu de résine de mélamine
Pour les modèles Q15 et/ou Q30
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 536 mm
Dimensions (P x L x H) 536 x 786 x 88 mm
À utiliser avec (équipement) Pour armoires hautes d'une largeur de 900 mm, pour le (s) modèle (s): Q30
Hauteur (métrique) extérieure 88 mm
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Poids (métrique) 2,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 786 mm
Matériau Panneau de particules
Type de produit Housse de base