Learn More
asecos™ Housse de base avec supports réglables
Code produit 15337433 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
486 mm
786 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) extérieure Conditionnement
15337433 486 mm 1 pièce
15317433 786 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15337433 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 31004
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Housse de base avec supports réglables (panneau revêtu de résine de mélamine)
  • housse de base
  • panneau revêtu de résine de mélamine RAL 7016
  • avec supports réglables
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 536 mm
Dimensions (P x L x H) 536 x 486 x 88 mm
À utiliser avec (équipement) Pour armoires hautes avec un largeur 600 mm, pour le(s) modèle(s) : Q30
Hauteur (métrique) extérieure 88mm
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Poids (métrique) 1,5 kg
Largeur (métrique) extérieure 486 mm
Couleur Gris Anthracite (RAL 7016)
Matériau Panneau de particules
Type de produit Housse de base