Learn More
SCAT Base pour récipient peu encombrant
Code produit 15748252 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
:
Matériau :Acier inoxydable, support de récipient type
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15748252 Matériau :Acier inoxydable, support de récipient type
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15748252 Fournisseur SCAT Code fournisseur 199050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Base S.C.A.T. pour boîtes peu encombrantes à utiliser en laboratoire à espace limité, en plus du système HPLC, dans des espaces étroits ou des armoires de sécurité.
  • En acier inox
  • Base pour 2 récipients peu encombrants
Les boîtes peu encombrantes S.C.A.T. offrent une alternative intelligente aux boîtes S.C.A.T. classiques, car elles n’occupent qu’une partie de l’espace de stockage au sol sans compromettre la capacité
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc translucide
Description Base pour 2 récipients à faible encombrement
Dimensions (L x l x H) 200 x 141 x 130 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Support pour jerricans