Learn More
IKA™ Agitateur basculant de base 2D
Code produit 13460577 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
13460577 5 à 80 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13460577 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.10€
    1091.00€ / 1 pièces
    Économisez 199.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Agitateur à vitesse réglable pour un mélange homogène et doux dans des flacons, des flacons de culture, des boîtes de Petri et des tubes.
  • Même avec des fluctuations de charge et de tension, la vitesse d’agitation reste constante
  • Un angle d’inclinaison fixe assure des résultats de test reproductibles
  • Différents accessoires permettent de l’utiliser dans diverses applications
  • Utilisable de 4° à 50°C dans des incubateurs
  • Tapis en caoutchouc antidérapant inclus
  • Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Diamètre d’agitation de 8° (angle)
  • Plage de vitesse de 5 à 80 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 8°
Capacité de charge (métrique) 2 kg
Vitesse de rotation 5 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Puissance 24 W
Ampérage 1 000 mA
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 330 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) intérieure 150 mm
Largeur (métrique) 280 mm
Modèle Agitateur 2D de base
Plage d’humidité 80%
Comprend Tapis en caoutchouc antidérapant