Description
- Idéal pour la culture de cellules, les extractions d’ADN, la distribution de cellules et la coloration et la décoloration de cellules
- Même avec des fluctuations de charge et de tension, la vitesse d’agitation reste constante
- Un angle fixe assure des résultats de test reproductibles
- Différents accessoires permettent de l’utiliser dans diverses applications
- Utilisable de 4° à 50°C dans des incubateurs
- Tapis en caoutchouc antidérapant inclus
- Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
- Convient au fonctionnement en continu
- Diamètre d’agitation de 8° (angle)
- Plage de vitesse de 30 tr/min (fixe)
Spécification
Spécification
| Angle d’oscillation | 8° |
| Capacité de charge (métrique) | 2 kg |
| Vitesse de rotation | 30 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
| Puissance | 24 W |
| Ampérage | 1 000 mA |
| Certifications/Conformité | DIN EN 60529 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 330 mm |
| Afficher plus |