Learn More
Labconco™ Basic™ Hotte de laboratoire 70
Code produit 15912481 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pas de ventilateur
Ventilateur antidéflagrant intégré
Ventilateur intégré
Tension:
208/230 V
220 V
230 V
Options de configuration:
entièrement assemblé
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Tension Options de configuration Conditionnement
15912481 Ventilateur antidéflagrant intégré 230 V entièrement assemblé 1 pièce
17716839 Pas de ventilateur 208/230 V entièrement assemblé 1 pièce
15860378 Ventilateur intégré 220 V entièrement assemblé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15912481 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 2246501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conçus pour les laboratoires, les salles de classe et les applications légères où une ventilation sécurisée est requise. Construites en acier poudré, les hottes de base sont économiques et ont une hauteur et une profondeur globales plus petites que les hottes traditionnelles, ce qui leur permet de s’adapter aux zones avec des plafonds bas ou des allées étroites.
Pour les zones à bas plafonds ou à allées étroites, choisissez la hotte de laboratoire Basic™ lors de l’installation de votre laboratoire.
  • Conception du débit d’air en dérivation
  • L’acier recouvert d’époxy de calibre 16 durable extérieur et intérieur résiste à l’exposition aux produits chimiques
  • Éclairage LED
  • Fenêtre vitrée de sécurité trempée verticale
  • Baffle réglable en deux parties
  • Feuille d’air incurvée
  • Panneau de montage latéral droit préparé en usine pour accueillir jusqu’à trois dispositifs de montage, un duplex électrique et un moniteur de flux d’air (kits vendus séparément)
  • Paroi intérieure droite préparée en usine pour un entonnoir et une tourelle (kit d’entonnoir et de tourelle vendus séparément)
  • Raccord d’échappement en acier recouvert d’époxy de 10,31 po de dia. ext.
Bestellinformation
Extérieur D x H : 25 x 48 in (64 x 122 cm). Ajoutez 5 in (12,7 cm) à la hauteur pour les modèles avec souffleur intégré. Disponible avec ou sans ventilateur. Le ventilateur peut être monté dans la protection du capot, au-dessus du capot ou à un emplacement isolé sur le toit.
Spezifikation
Type de produit Hotte filtrante de paillasse
Revêtement Poudre
Type d’éclairage LED antidéflagrant
Matériau Acier recouvert d’époxy
Gamme de produits Labconco Basique
Ampérage 6,7 A
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Couleur Blanc glacier
Options de configuration entièrement assemblé
Profondeur (impériale) 25 in
Profondeur (métrique) 63,5 cm
Dimensions (L x l x H) 70 x 25 x 53 in
Débit 1120 cfm
À utiliser avec (application) Laboratoires, salles de classe et applications légères où une ventilation sûre est requise.
Hauteur (impériale) 53 in
Hauteur (métrique) 134,6 cm
Comprend Ventilateur antidéflagrant intégré
Modèle Basic 70
Accessoires requis Ventilateur à distance (certains modèles), conduits, armoires de base, pieds de base réglables en hauteur, surfaces de travail solides en époxy.
Tension 230 V
Poids (impériale) 455 lb
Poids (métrique) 206 kg
Largeur (impériale) 70 in
Largeur (métrique) 177,8 cm
Fréquence 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.