Learn More
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood
Code produit 17716839 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pas de ventilateur
Ventilateur antidéflagrant intégré
Ventilateur intégré
Tension:
208/230 V
220 V
230 V
Options de configuration:
entièrement assemblé
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Tension Options de configuration Conditionnement
17716839 Pas de ventilateur 208/230 V entièrement assemblé 1 pièce
15860378 Ventilateur intégré 220 V entièrement assemblé 1 pièce
15912481 Ventilateur antidéflagrant intégré 230 V entièrement assemblé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17716839 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 2246401
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.
Pour les zones à bas plafonds ou à allées étroites, choisissez la hotte de laboratoire Basic™ lors de l’installation de votre laboratoire.
  • Conception du débit d’air en dérivation
  • L’acier recouvert d’époxy de calibre 16 durable extérieur et intérieur résiste à l’exposition aux produits chimiques
  • Éclairage LED
  • Fenêtre vitrée de sécurité trempée verticale
  • Baffle réglable en deux parties
  • Feuille d’air incurvée
  • Panneau de montage latéral droit préparé en usine pour accueillir jusqu’à trois dispositifs de montage, un duplex électrique et un moniteur de flux d’air (kits vendus séparément)
  • Paroi intérieure droite préparée en usine pour un entonnoir et une tourelle (kit d’entonnoir et de tourelle vendus séparément)
  • Raccord d’échappement en acier recouvert d’époxy de 10,31 po de dia. ext.
Informations sur la commande
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Spécification
Type de produit Hotte filtrante de paillasse
Revêtement Poudre
Type d’éclairage LED étanche aux vapeurs
Matériau Acier recouvert d’époxy
Gamme de produits Labconco Basique
Ampérage 1 A
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Couleur Blanc glacier
Options de configuration entièrement assemblé
Profondeur (impériale) 25 in
Profondeur (métrique) 63,5 cm
Description Ventilateur à distance requis
Dimensions (L x l x H) 70 x 25 x 48 in
Débit 1120 cfm
À utiliser avec (application) Laboratoires, salles de classe et applications légères où une ventilation sûre est requise.
Hauteur (impériale) 48 in
Hauteur (métrique) 121,9 cm
Comprend Pas de ventilateur
Modèle Basic 70
Accessoires requis Ventilateur à distance (certains modèles), conduits, armoires de base, pieds de base réglables en hauteur, surfaces de travail solides en époxy.
Tension 208/230 V
Poids (impériale) 450 lb
Poids (métrique) 204 kg
Largeur (impériale) 70 in
Largeur (métrique) 177,8 cm
Fréquence 50/60 Hz