Learn More
MP Biomedicals™ Agarose basique premium
Code produit 15792432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15792432 100 g 100g
15702442 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15792432 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11AGAF0100
Agarose basique premium, qualité analytique
  • L'agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d'algues marines contenant de la gélose.
  • L’agarose basique premium est idéale pour la séparation rapide courante des fragments d’ADN et d’ARN ainsi que des produits de PCR, la préparation des plasmides et les techniques de sélection, de clonage et de transfert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 9012-36-6
Description L’agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d’algues marines contenant de la gélose.
Couleur Blanc
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Analyse des acides nucléiques par électrophorèse sur gel
Quantité 100 g
Conditions de stockage Stockage à température ambiante (15 à 30deg;C)
Type de produit Agarose