Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètres de paillasse basiques
Code produit 10329029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
182 x 240 x 74 mm (L x P x H)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
10329029 182 x 240 x 74 mm (L x P x H) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10329029 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI221002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pH-mètre de paillasse basique et abordable, doté d’un étalonnage automatique de 1 à 2 points avec une sélection de 5 tampons préprogrammés.
  • pH-mètre de haute performance offrant un excellent rapport qualité-prix
  • Conçu avec un écran LCD extra-large qui peut afficher les relevés de pH/mV et de température
  • Les relevés sont compensés automatiquement pour la température afin de garantir l’exactitude
  • Un ou deux points d’étalonnage
  • Jusqu’à cinq valeurs d’étalonnage mémorisées
  • Fourni avec électrode de pH en verre rechargeable, sonde de température, support d’électrode, sachets d’étalonnage, solution de recharge d’électrode et câble d’alimentation secteur
Spécification
Précision (température) ±0,4°C
Précision (pH) ±0,01
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points Automatique, 1 ou 2 points avec 5 valeurs mémorisées dans le tampon
Plage de températures (métrique) -20,0°C à +120,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Étalonnage de la sonde de température HI 7662 avec câble de 1 m (3.3’) (inclus)
Type d’affichage LCD
Entrées BNC
Dimensions (L x l x H) 182 x 240 x 74 mm (L x P x H)
Matériau Corps en verre
Modèle HI2210-02
Alimentation électrique 230V, 230 V, 50 Hz
Type de sonde HI 7662 avec câble de 1 m (3.3’) (inclus)
Gamme de détection pH -2 à 16
Compensation thermique Automatique ou manuel de –9.9 à 120°C
Température (métrique) en fonctionnement –20 à 120.0°C
Type pH-mètre de paillasse de base
Longueur (métrique) 182 mm
Hauteur (métrique) 74 mm
Profondeur (métrique) 240 mm
Tension 240 V
Fréquence 50 Hz