Learn More
Gilac™ Récipient basique avec couvercle intégré
Description
- Récipient avec couvercle intégré à double charnière de type « crocodile ».
- Couvercle avec système de verrouillage intégré : Les couvercles ne se perdent pas et se rabattent verticalement le long des côtés du récipient lorsqu'il est ouvert.
- S'empilent lorsque le couvercle est fermé et s'emboîtent lorsqu'il est ouvert afin d'optimiser le stockage et le transport des contenants vides.
- Conception spéciale de la charnière du couvercle pour un système de verrouillage robuste.
- Le conteneur est compatible avec les systèmes automatisés grâce à des bords de couvercle spécialement conçus pour assurer une transition en douceur vers les convoyeurs.
- Scellage inviolable optionnel pour protéger le contenu.
- Capacité de remplissage jusqu'à 25 kg.
- Les conteneurs emboîtables occupent jusqu'à 70 % de volume en moins.
Spécification
Spécification
| Type | Tube de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (impériale) | 17,2 gal |
| Capacité (métrique) | 65 L |
| Type de bouchon | couvercle intégré |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 365 mm |