Learn More
Eppendorf™ Livraison avec gants blancs par unité
Code produit 15773685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Livraison avec service de gants blancs (100 à 180 kg)
Livraison de gants blancs (> 180 kg)
Livraison de gants blancs (< 100 kg)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
15773685 Livraison de gants blancs (< 100 kg) 1 pièce
15783685 Livraison avec service de gants blancs (100 à 180 kg) 1 pièce
15793685 Livraison de gants blancs (> 180 kg) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15773685 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 2277000002
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Livraison au rez-de-chaussée ou à un autre étage avec monte-charge, déballage et reprise des emballages inclus. Livraison avec monte-escalier à commander sur demande.
  • Livraison avec gants blancs par unité
  • Livraison au rez-de-chaussée ou à un autre étage avec déballage par monte-charge et récupération de l’emballage
  • Livraison avec monte-escalier à commander sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Livraison de gants blancs (< 100 kg)