Learn More
Eppendorf™ Livraison avec gants blancs par unité
Code produit 15793685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Livraison avec gant blanc (>180 kg)
Livraison avec le gant blanc (<100 kg)
Livraison par gant blanc (100 à 180 kg)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15793685 Livraison avec gant blanc (>180 kg) 1 pièce
15773685 Livraison avec le gant blanc (<100 kg) 1 pièce
15783685 Livraison par gant blanc (100 à 180 kg) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15793685 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 2277000004
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Livraison au rez-de-chaussée ou à un autre étage avec monte-charge, déballage et reprise des emballages inclus. Livraison avec monte-escalier à commander sur demande.
  • Livraison avec gants blancs par unité
  • Livraison au rez-de-chaussée ou à un autre étage avec déballage par monte-charge et récupération de l’emballage
  • Livraison avec monte-escalier à commander sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Livraison avec gant blanc (>180 kg)