Learn More
Mecmesin™ Jauge de force de base
Description
Includes
Quatre batteries d’hydrure de nickel ; cinq trous de montage (pas de 57 mm)
- Permet de mesurer la tension et la compression
- Certificat d’étalonnage traçable jusqu’aux étalons nationaux
- Construit dans un boîtier en aluminium rigide mais léger
- Forme ergonomique esthétique
- Utilisé comme instrument portatif
- Permet des tests dans des conditions plus contrôlées
- Précision : ± 0,25 % (plage complète)
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Jauge |
| Description | Jauge de force de base |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la force |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?