Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine basique
Code produit 11439803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439803 100 g 100g
11419803 5 g 5g
11429803 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A12952.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteriaBasic Fuchsin is useful for Ziehl-Neelson staining to detect acid-fast bacilli. It is also used to stain tubercle bacillus and bacterial flagella. It plays an important role for tissue sections to visualize elastic fibers, cardiac and skeletal muscle tissue. It also acts as bacterial and histological stains. Further, it is used to stain cellular elements, certain tissues, bacteria and also acts as a local anti-infective.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coloration biologique pour distinguer les colibactéries et les bactéries aérogènes. La fuchsine de base est utile pour la coloration de Ziehl-Neelsen afin de détecter les bacilles résistant aux acides. Elle est également utilisée pour colorer le bacille de la tuberculose et les flagelles bactériens. Elle joue un rôle important pour les coupes de tissus afin de visualiser les fibres élastiques, les tissus cardiaques et musculaires squelettiques. Elle agit également comme colorant bactérien et histologique. De plus, elle est employée pour colorer les éléments cellulaires, certains tissus, bactéries et agit également comme anti-infectieux local.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther diéthylique et les acides. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-99-5
Formule moléculaire C20H20ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 337.85
Numéro MDL MFCD00012569
Clé InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme basic violet 14, fuchsin, fuchsin basic, magenta, rosaniline, fuchsine, basic fuchsine, basic magenta, rose aniline, fuchsin, basic
CID PubChem 12447
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Basic Fuchsin
Point de fusion 268°C to 270°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 4166684
Merck Index 14,5652
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,diethyl ether and acids practice; Insoluble in ether.
Poids de la formule 337.86
compliance-icons
Identifiant produit
  • Basic Fuchsin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Magenta