Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsine de base 70+ %
Code produit 10589082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10589082 25 g Flacon en verre 25g
10035203 100 g Flacon en verre 100g
10791894 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10589082 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 401690250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-99-5
Formule moléculaire C20H20ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 337.85
Numéro MDL MFCD00012569
Clé InChI AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
CID PubChem 12447
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)-(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau Basic Fuchsin
Point de fusion 250.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.16 to 1.35
Teneur en colorant 70% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 547 to 552nm
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Quantité 25 g
Point d’éclair 200°C
Forme physique Poudre cristalline luisante
Poids de la formule 337.84
Pourcentage de pureté ≥70%
Qualité Pures
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Basic Fuchsin
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Consigli di prudenza
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Basic Fuchsin
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.