Learn More
Chlorhydrate de fuchsine basique, 99 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Basic fuchsin hydrochloride |
| Note relative au nom | Pour l’analyse HPLC |
| CAS | 569-61-9 |
| Couleur | Vert |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule moléculaire | C19H18ClN3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin |
| Clé InChI | JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl |
| Afficher plus |