Learn More
Chlorhydrate de fuchsine basique MP Biomedicals
Code produit 11413301 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11413301 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413301 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215042305
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Basic Fuchsin Hydrochloride
CAS 569-61-9
Formule moléculaire C19H18ClN3
Quantité 5 g
Synonyme basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
Clé InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)méthyl]aniline;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 323.824
CID PubChem 11292
ChEBI CHEBI:87663
Poids de la formule 323.8