Learn More
Cleaver Scientific Capuche de documentation sur gel de base
Code produit 16684193 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
GDH-BASIC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16684193 GDH-BASIC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16684193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    85.49€ / 1 pièces
    Économisez 67.51€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Une capuche de documentation sur gel à faible coût et simple d’utilisation pour une utilisation avec un téléphone mobile. Réduit le fond de la lumière ambiante lors de l’utilisation de transilluminateurs à lumière bleue.
  • Placez la capuche sur un transilluminateur à lumière bleue
  • Utilisez un téléphone pour effectuer un zoom avant et prendre une image
  • Transférez les images du téléphone vers le logiciel d’analyse
  • Idéal pour les applications de
Spécification
À utiliser avec (équipement) Téléphone portable
Modèle GDH-BASIC
Type de produit Capuche de documentation sur gel