Learn More
Memmert™ Bains-marie série standard
Code produit 10738303 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10738303 7 L 1 pièce
10003832 45 L 1 pièce
10185702 22 L 1 pièce
10573693 14 L -
10329342 10 L 1 pièce
10433302 29 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10738303 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur WNB7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bain-marie en acier inoxydable résistant à la corrosion Les bains-marie Basic Series Memmert™ sont dotés d’une électronique précise et d’une protection contre les températures multiples pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé au laboratoire.
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID
  • Affichage numérique
  • Protection contre la surchauffe
  • Minuterie numérique intégrée
Spécification
Type de contrôleur Microprocesseur PID
Capacité (métrique) 7 L
Certifications/Conformité CE, VDE, GS
Affichage Digital LED
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires de recherche, les aliments et les boissons, le contrôle de la température
Matériau Acier inoxydable
Modèle WNB 7
Température (métrique) maximale 95°C
Résolution de la température ±0,1°C
Longueur (métrique) 468 mm
Longueur (métrique) intérieure 240 mm
Largeur (métrique) 356 mm
Largeur (métrique) intérieure 210 mm
Hauteur (métrique) 238 mm
Hauteur (métrique) intérieure 140 mm
Profondeur (métrique) intérieure 240 mm
Poids à l’expédition (métrique) 14 kg
Poids (métrique) 11 kg
Tension 230 V
Puissance 1,2 kW
Fréquence 50/60 Hz