Learn More
Nickel Electro™ Boîte en aluminium à fond plat Metalware Range™
Code produit 12737346 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
73 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12737346 73 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12737346 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 604
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte en aluminium à fond plat Nickel Electro™ Metalware Range™ a une surface lisse, sans soudure et est idéale pour les tests d’évaporation.
  • Aluminium
  • Sans soudure
  • À utiliser lors de tests d’évaporation
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 73 ml
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 19 mm
Diamètre (métrique) 70 mm