Learn More
JULABO™ Panier pour 1001F
Description
- Le panier en acier inoxydable contient 20 flacons de 0,33 à 0,5 l
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 flacons, 0,33 l à 0,5 l chacun |
| À utiliser avec (équipement) | 1001 F |
| Type | Panier |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1/boîte |