Learn More
Bathocuproine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469877 5 g 5g
11459877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22841.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
It is used as a reagent for the determination of copper. It acts as an exciton blocking barrier which prohibits excitons diffusion process towards the Al electrode otherwise being quenched. It is the most commonly used buffer layer between acceptor and cathode layer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme réactif pour la détermination du cuivre. Elle agit comme une barrière de blocage d’excitons qui interdit le processus de diffusion des excitons vers l’électrode Al étant autrement absorbée. Il s’agit de la couche tampon la plus couramment utilisée entre l’accepteur et la couche cathode.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (36 mg/100 ml), l’éthanol, le 2-propanol, le benzène et l’acétone. Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4733-39-5
Formule moléculaire C26H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 360.46
Numéro MDL MFCD00004972
Clé InChI STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
CID PubChem 65149
Nom IUPAC 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathocuproin
Point de fusion 279°C to 285°C
Quantité 5 g
Beilstein 306714
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (36mg/100ml),ethanol,2-propanol,bezene,and acetone. Partly miscible in water.
Poids de la formule 360.46
Pourcentage de pureté 98%