Learn More
Hydrate de sel de disodium au sulfonate de bathocuproine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354599 250 mg 250mg
11445117 1 g 1g
11455117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22550.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52698-84-7 | C26H18N2Na2O6S2 | 564.54 g/mol
Used as a stain for proteins in polyacrylamide gels; for determination of iron and copper; and uric acid by automated proceduresBathocuproin sulfonate disodium salt hydrate is a mixture of isomers suitable for the determination of iron and copper. It is also used as a stain for proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Colorant pour les protéines dans les gels de polyacrylamide, la détermination du fer et du cuivre et de l’acide urique par procédé automatisé L’hydrate de sel disodique sulfonate bathocuproïne est un mélange d’isomères adapté à la détermination du fer et du cuivre. Utilisé comme colorant pour les protéines dans les gels de polyacrylamide.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec l’acide sulfurique, le sodium métal, le métal de potassium et le carbure de calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52698-84-7
Formule moléculaire C26H18N2Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 564.54
Numéro MDL MFCD00149974
Clé InChI RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
CID PubChem 15678335
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 9033637
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
Poids de la formule 564.55 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%