Learn More
Bathocuproïne, TRC
Code produit 30331419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1188501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Formule moléculaire C26 H20 N2
Quantité 1 g
Synonyme 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
Formule InChI InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
Nom IUPAC 2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénantthroline
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Poids de la formule 360.1626