Learn More
Bathocuproïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bathocuproine |
| CAS | 4733-39-5 |
| Formule moléculaire | C26 H20 N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195 |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | 2,9-diméthyl-4,7-diphényl-1,10-phénantthroline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.45 |
| Poids de la formule | 360.1626 |