Learn More
Acide bathocuproinédisulfonique, hydrate de sel disodique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate |
| Point de fusion | 300.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | disulfonate) (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in water |
| Poids de la formule | 564.54 |
| Pourcentage de pureté | 97% |