Learn More
Acide bathocuproinédisulfonique, hydrate de sel disodique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11956611 25 g Flacon en verre 25g
10684832 1 g Flacon en verre 1g
10063993 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11956611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164060250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    1037.65€ / 25g
    Économisez 217.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Acide bathocuproinedisulfonique, hydrate de sel disodique, 97 %, 2NaO3S.xH2O, numéro CAS 98645-85-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1257642-74-2
Formule moléculaire C26H18N2Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 564.54
Numéro MDL MFCD00149974
Clé InChI RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
CID PubChem 15678335
Nom IUPAC disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
Point de fusion 300.0°C
Plage de pourcentage du dosage disulfonate) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 564.54
Pourcentage de pureté 97%