Learn More
Bathophénanthroline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11452397
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11452397 1 g 1g
11462397 5 g 5g
11472397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11452397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14258.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    85.65€ / 1g
    Économisez 18.39€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.406 g/mol
Bathophenanthroline is widely used for determination of iron in serum and urine by colorimtetry. It acts as buffer layer to improve the efficiency of organic photovoltaic cells. It is very useful as a scavenger reagent, for the removal of traces of iron and copper from reagent solutions, which is used in the trace metal determination. Iron bathophenanthroline complex is involved as a redox mediating agent for imaging surface immobilized deoxyribonucleic acid (DNA) by using Scanning Electrochemical Microscopy (SECM).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bathophénantholine est largement utilisée pour la détermination du fer dans le sérum et l’urine par colorimétrie. Elle agit comme couche tampon pour améliorer l’efficacité des cellules photovoltaïques organiques. Elle est très utile comme réactif éboueur, pour l’élimination de traces de fer et de cuivre dans les solutions de réactifs, qui est utilisée dans la détermination des métaux à l’état de traces. Le complexe de bathophénantholine de fer est utilisé comme agent de médiation redox pour l’imagerie de l’acide désoxyribonucléique (ADN) immobilisé en surface à l’aide de la microscopie électrochimique à balayage (SECM).
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Légèrement soluble dans les solutions aqueuses acides. Insoluble dans les solutions neutres ou alcalines.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1662-01-7
Formule moléculaire C24H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 332.406
Numéro MDL MFCD00004976
Clé InChI DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
CID PubChem 72812
ChEBI CHEBI:77995
Nom IUPAC 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Specifica
Nom chimique ou matériau Bathophenanthroline
Point de fusion 218°C to 222°C
Quantité 1 g
Beilstein 261048
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Slightly soluble in acidic aqueous solutions. Insoluble in neutral or alkaline solutions.
Poids de la formule 332.41
Pourcentage de pureté ≥98%