Learn More
Bathophénanthroline, MP Biomedicals™
Code produit 11414612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11414612 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219015701
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathophenanthroline
CAS 1662-01-7
Formule moléculaire C24H16N2
Quantité 1 g
Synonyme bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
Clé InChI DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Nom IUPAC 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline
Poids moléculaire (g/mol) 332.406
CID PubChem 72812
ChEBI CHEBI:77995
Poids de la formule 332.41
Forme physique Plein