Learn More
Sel disodique hydraté d’acide disulfonique de bathophénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344599 250 mg 250mg
11400857 1 g 1g
11410857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23244.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate is used as colorimetric reagent for detection of iron. It is widely used for aqueous iron determination without the usage of solvent for extraction. It is used as precursor in the preparation of anionic Europium(III) disulfonated bathophenanthroline tris (dibenzoylmethanate) complex and ruthenium II tris (bathophenanthroline disulfonate). It plays a vital role in the catyltic oxidation of 2-hexanol by making it a water soluble complex with palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hydrate de sel disodique d’acide bathénanthrolinédisulfonique : utilisé comme réactif colorimétrique pour détecter le fer. Souvent utilisé pour déterminer le fer aqueux sans utilisation de solvant pour l’extraction. Sert de précurseur dans la préparation du complexe de bathophénantholine tris (dibenzoylméthanate) anionique Europium(III) disulfoné et du tris ruthénium II (disulfonate de bathophénantholine). Joue un rôle vital dans l’oxydation catyltique de 2-hexanol en faisant de celui-ci un complexe hydrosoluble avec le palladium.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52746-49-3
Formule moléculaire C24H14N2Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 536.48
Numéro MDL MFCD00149310
Clé InChI PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
CID PubChem 54669730
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Disodium;4-[7-(4-sulfonatophényl)-1,10-phénanthroline-4-yl]benzènesulfonate ; hydrate
Poids de la formule 536.48 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%