Learn More
Acide bathophénanthrolinédisulfonique, hydrate de sel disodique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428730 1 g Flacon en verre 1g
10584454 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164050010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52746-49-3
Formule moléculaire C24H14N2Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 536.48
Numéro MDL MFCD00149310
Clé InChI PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
CID PubChem 54669730
Nom IUPAC Disodium;4-[7-(4-sulfonatophényl)-1,10-phénanthroline-4-yl]benzènesulfonate ; hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Beige-rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 536.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre