Learn More
JP Selecta™ Bassin à remous réciproque Unitronic
Code produit 12072365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
27 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12072365 27 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12072365 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 6032011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3280.00€
    2698.42€ / 1 pièces
    Économisez 581.58€
    17% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Adapté aux cultures cellulaires et échantillons biologiques, aux levures et aux applications générales qui nécessitent des températures stables et reproductibles. Le bassin à remous réciproque JP Selecta™ Unitronic dispose d’un affichage numérique permettant de sélectionner la température, le nombre d’oscillations et l’heure.
  • Plateau coulissant avec mouvement linéaire de 10 à 100 oscillations par minute ; longueur de course variable : 32 ou 46 mm.
  • Capteur de température : Pt100 thermorésistant
  • Structure de soutien faite en acier inox AISI 304
  • Peut accueillir une sélection de flacons et de racks
  • Cuve interne avec boîtier externe en acier inox AISI 304
  • Robinet de vidange intégré
Panneau de commande :
  • Interrupteur d’alimentation secteur
  • Écran LCD affichant : température, oscillations par minute et heure
  • Alarmes : réglez la température et le paramètre de panne de la sonde
  • Configuration:°C ou°F, étalonnage de la température et définition des limites de température de fonctionnement
  • Bouton-poussoir Marche/Arrêt
  • Bouton-poussoir pour diminuer la valeur
  • Bouton-poussoir pour augmenter la valeur
  • Bouton-poussoir pour sélectionner les paramètres : température, coups par min. et heure
  • Bouton-poussoir de configuration
Spécification
Capacité (métrique) 27 L
Largeur (métrique) 48 cm
Hauteur (métrique) 18 cm
Profondeur (métrique) 29 cm
Poids (métrique) 43 kg
Puissance 1750 w