Learn More
Testo™ Batteries
Code produit 10192492
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour Testo : 175-T1, 175-T2, 177
Pour Testo : 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10192492 Pour Testo : 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 1 pièce
10002772 Pour Testo : 175-T1, 175-T2, 177 1 pièce
11881724 Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10192492 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0515 0175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez cette pile avec une variété de produits. Les piles Testo™ sont compatibles avec les enregistreurs de données Testo.
  • 3,6V
  • 0.8Ah
  • ½AA
Spécification
Type de produit Batterie
À utiliser avec (équipement) Pour Testo : 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Tension 3,6 V
Ampérage 0,8 Ah