Learn More
Lovibond™ Batterie
Code produit 10039951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de batterie:
9 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie Conditionnement
10039951 9 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10039951 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 1950012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.80€
    3.70€ / 1 pièces
    Économisez 0.10€
    2% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Informations sur la commande
Type de piles
Spécification
Type de batterie 9 V
À utiliser avec (équipement) Photomètre
Quantité 1 de chaque
Tension 9 V