Learn More
Dräger™ Accessoires de batterie / charge – Alimentation électrique multinationale
Code produit 10312859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Alimentation électrique
Chargeur unique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10312859 Alimentation électrique 1 pièce
15666544 Chargeur unique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10312859 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8315805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.55€
    366.47€ / 1 pièces
    Économisez 86.08€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Spécification
Dimensions (L x l x H) 6 x 6 x 6 po. (15,24 x 15,24 x 15,24cm)
Type Alimentation électrique
Hauteur (impériale) 6 in
Hauteur (métrique) 15,24 cm
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 15,24 cm
Tension 100/240 VCA
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15,24 cm