Learn More
Integra Biosciences™ 2 Contrôleurs de pipette Pipetboy acu
Code produit 10060262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10060262 Violet 1 pièce
10798252 Bleu 1 pièce
10195551 Vert 1 pièce
10013451 Gris 1 pièce
10165601 Rouge 1 pièce
10768082 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10060262 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 155019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.25€
    483.00€ / 1 pièces
    Économisez 117.25€
    19% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pipetez avec précision. Le contrôleur de pipette Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 représente l’aide au pipetage la plus appréciée grâce à son aspect coloré et à l’équilibre de poids.
Contrôleur de pipette sans câble. Extrêmement léger, compact et facile à utiliser. Fonctionne sur une batterie NiMH à 9V rechargeable qui est facilement insérée en haut de la poignée. Une seule charge suffit pour remplir et purger des pipettes d’au moins 500 x 50 ml. Accepte les pipettes standard allant de 0,1 ml à 100 ml. Disponible dans une gamme de cinq couleurs transparentes et un gris clair traditionnel pour faciliter l’identification. Avec batterie, transformateur pour 230V/50 Hz, filtre stérile et support mural.
Spécification
Type de batterie Hydrure métallique de nickel
Couleur Violet
Porosité 0,45 μm
Type Support pour pipettes
Type de filtre Membrane hydrophobe
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz