Learn More
DWK Life Sciences Pince à sertir/dessertir avec batterie WHEATON™ ACT™
Code produit 17565915
Change view
Click to view available options
Dimensions:
13 mm
Type:
Sertisseur électronique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type unitSize
17565915 13 mm Sertisseur électronique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17565915 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W225813
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pinces à sertir/dessertir avec batterie DWK s’adaptent aux flacons et aux joints de laboratoire standard avec des bouchons en aluminium ou en aluminium/acier.
  • Moteur puissant avec cycle rapide
  • Écran LCD pratique situé sur le dessus de l’appareil pour régler le sertissage
  • Batterie longue durée avec technologie lithium-ion : jusqu’à 800 sertissages par cycle de charge
  • Système de charge avancé avec témoin d’avertissement lorsque l’appareil doit être rechargé
  • Peut être utilisé pendant la recharge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 184,15 mm
Longueur (métrique) 107,95 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Type Sertisseur électronique
Dimensions 13 mm
À utiliser avec (application) Pince à sertir