Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Nbre de portes:
1
2
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Armoire de stockage de sécurité de type 90
- Armoire haute avec portes à battant à fermeture automatique
- Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
- Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
- Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conforme CE
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | 90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 mm x 1050 mm x 1647 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 mm x 1193 mm x 2224 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion |
| Comprend | 5x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
| Modèle | IO90.195.120.K1.WDC |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre d’étagères | 5 |
| Type d’étagère | Caillebotis |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction