Learn More
TFA Dostmann Testeur de batterie BatteryCheck
Code produit 17961662
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Accumulateurs élecriques contenant de lhydroxyde de potassium solide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17961662 Accumulateurs élecriques contenant de lhydroxyde de potassium solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17961662 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 98.1126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.41€
    9.56€ / 1 pièces
    Économisez 2.85€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le testeur de piles BatteryCheck convient aux types de piles les plus courants (type AAA, AA, C, D), aux piles boutons (de 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) et aux piles 9 V. Puisqu'il utilise l'énergie de la batterie à tester pour la mesure à court terme, il n'a pas besoin de sa propre alimentation électrique.
Petit, compact et robuste, il permet de vérifier rapidement les piles et les batteries rechargeables : testeur de piles BatteryCheck. Le testeur de piles convient aux types de piles les plus courants (types AAA, AA, C, D), aux piles boutons (de 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) et aux piles 9 V. Comme le BatteryCheck utilise l'énergie de la batterie à tester pour la mesure à court terme, il n'a pas besoin de sa propre alimentation et est toujours prêt à l'emploi. La charge restante est peut-être encore suffisante pour alimenter une télécommande ou une lampe torche.
Ainsi, vous pouvez utiliser les piles et les batteries rechargeables de manière durable et contribuer à la protection de l'environnement en économisant des matières premières précieuses. Déposez toujours les piles complètement déchargées et les piles rechargeables usagées de manière responsable dans les boîtes de collecte prévues à cet effet dans les magasins ou dans un point de collecte approprié.
  • Vérification rapide et facile du niveau de puissance
  • Convient aux piles et piles rechargeables (types AAA, AA, C, D) et aux piles boutons de 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V et aux piles 9 V.
  • Indication de la tension restante de la batterie et de son état de charge par un code couleur.
  • Compacte et robuste
  • Ne nécessite pas d'alimentation électrique propre
Spécification
À utiliser avec (équipement) Accumulateurs élecriques contenant de lhydroxyde de potassium solide