Learn More
Brannan Densimètre Baumé, 250 mm
Code produit 15172349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15172349 25 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15172349 Fournisseur Brannan Code fournisseur 10/200/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.45€
    15.58€ / 1 pièces
    Économisez 5.87€
    27% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Les gammes de densimètres Baumé sont répertoriées pour les liquides plus lourds que l’eau.
  • Plage de 0 à 30
  • 250 mm de long et ajusté à 15,6 °C
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Fourni dans un tube en plastique protecteur et refermable
Spécification
Quantité 1
Type Densimètre Baume
Longueur (métrique) 25 cm
Précision selon Baumé ± 1,0
Divisions selon Baumé 0.5
Matériau Verre sodocalcique
Plage Baumé 0 à 30