Learn More
VEE GEE Densimètre Baumé, liquides lourds
Code produit 17866463 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage Baumé:
0 à 12° subdiv 0,1°
0 à 15° subdiv 0,1°
0 à 25° subdiv 0,2°
0 à 35° subdiv 0,5°
0 à 50° subdiv 0,5°
0 à 50° subdiv. 1.0°
0 à 70° sous-section 1.0°
0 à 90° sous-section 1.0°
19 à 31° subdiv 0.1°
29 à 41° subdiv 0.1°
35 à 70° subdiv 0,5°
39 à 51° subdiv 0.1°
9 à 21° subdiv 0,1°
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Baumé Conditionnement
17866463 35 à 70° subdiv 0,5° 1 pièce
17876553 0 à 25° subdiv 0,2° 1 pièce
17846523 0 à 35° subdiv 0,5° 1 pièce
17866543 39 à 51° subdiv 0.1° 1 pièce
17816553 19 à 31° subdiv 0.1° 1 pièce
17806553 29 à 41° subdiv 0.1° 1 pièce
17846443 0 à 70° sous-section 1.0° 1 pièce
17896533 0 à 12° subdiv 0,1° 1 pièce
17826473 0 à 90° sous-section 1.0° 1 pièce
17826463 0 à 50° subdiv. 1.0° 1 pièce
17806473 0 à 50° subdiv 0,5° 1 pièce
17886443 0 à 15° subdiv 0,1° 1 pièce
17856463 9 à 21° subdiv 0,1° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17866463 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 660912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05€
    26.25€ / 1 pièces
    Économisez 2.80€
    9% de réduction
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le densimètre Baumé (lourd) est destiné aux liquides plus lourds que l’eau.
  • Densité relative : 145/(145 degrés de Baumé)
  • Étalonnés pour une utilisation à 15,5 °/60 °F
Spécification
Type Densimètre Baume
Incréments 0,5°
Longueur (métrique) 30.5 cm
Matériau Verre
Plage Baumé 35 à 70° subdiv 0,5°
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)